Test strips, qualitative, sulphite
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90763
MANA90763EA 43.6 EUR InStock
MANA90763
Test strips, qualitative, sulphite
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the quick and easy detection of sulphite and sulphur dioxide. In food analysis laboratories it is used to detect sulphite in meat products.
  • Colour changes: White to pink-red
In medical diagnostic it is used as a quick test on sulphite oxidase deficiency.
Conditionnement: Pack of 100 strips 20×70 mm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité