Test strips, qualitative, INDIPRO
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
90765
MANA90765EA 120 EUR InStock
MANA90765
Test strips, qualitative, INDIPRO
Kits de tests environnementaux
The test paper allows the detection of protein contamination on surfaces and tools coming in contact with food. The test kit consists of 60 test strips with reagents.
  • Colour change: Yellow to green
Limit of sensitivity: 50 µg BSA (bovine serum albumin)
Conditionnement: Pack of 60 test strips 10×95 mm and reagents
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité