Test strips for semi-quantitative analysis of low water hardness, AQUADUR® sensitive
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
91243
MANA91243EA 24.3 EUR InStock
MANA91243
Test strips for semi-quantitative analysis of low water hardness, AQUADUR® sensitive
Kits de tests environnementaux
AQUADUR® sensitive test strips for semi-quantitative analysis of low water hardness, after amongst other things the softening of water.
Information de livraison: Supplied in one aluminium container with 50 test strips.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité