QUANTOFIX EZ Arsenic Sensitive PP Plage de mesure 0-0.005-0.010-0.025-0.05-0.10-0.25-0.50 mg/L As3+/5+ Contenu: 1 canette en alumini um avec 100 bandelettes ractives, container tiquets avec une chelle de couleurs 100 powder pillows As-I 100 powde 1 * 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
QUANTOFIX EZ Arsenic Sensitive PP Plage de mesure 0-0.005-0.010-0.025-0.05-0.10-0.25-0.50 mg/L As3+/5+ Contenu: 1 canette en alumini um avec 100 bandelettes ractives, container tiquets avec une chelle de couleurs 100 powder pillows As-I 100 powde 1 * 1 KIT
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
QUANTOFIX EZ Arsenic Sensitive PP Plage de mesure 0-0.005-0.010-0.025-0.05-0.10-0.25-0.50 mg/L As3+/5+ Contenu: 1 canette en alumini um avec 100 bandelettes réactives, container étiquetés avec une échelle de couleurs 100 powder pillows As-I 100 powde 1 * 1 KIT MANA91345.2 1 * 1 KIT
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou