QUANTOFIX Copper Sensitive 5
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
91358
MANA91358EA 13.9 EUR InStock
MANA91358
QUANTOFIX Copper Sensitive 5
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for reliable determination of copper concentrations as low as 0.1 mg/L (ppm). A hole in the plastic carrier allows the water to migrate through the test pad increasing the sensitivity significantly. Ideal for rapid and easy analysis of copper directly on-site. No maintenance or calibration is required.
  • Sensitive rapid test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité