Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

QUANTOFIX® Test Strips for Semi-quantitative Determinations of pH and Nitrite in Water Analyses

Fournisseur: MACHEREY-NAGEL

91364
MANA91364EA 27.8 EUR InStock
MANA91364
QUANTOFIX® Test Strips for Semi-quantitative Determinations of pH and Nitrite in Water Analyses
Kits de tests environnementaux
Semi-quantitative test strips for the determination of nitrite and pH. Ideal for rapid and easy analysis of nitrite and pH directly on-site. No maintenance or calibration is required.

  • Nitrite - 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80, 100 mg/l NO₂⁻
  • pH - 8,0, 8,2, 8,4, 8,6, 8,8, 9, 9,2, 9,4, 9,6, 9,8, 10
  • Color change nitrite - white  to  red-violet
  • Color change pH - yellow-orange to violet-red


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité