NANOCOLOR cuve de calibration pour les photomtres NANOCOLOR UV/VIS, 500D, Linus, 400D, 350D, PT-3, 300D, 250D, VIS, PF-12 et PF-3 1 * 1 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
NANOCOLOR cuve de calibration pour les photomtres NANOCOLOR UV/VIS, 500D, Linus, 400D, 350D, PT-3, 300D, 250D, VIS, PF-12 et PF-3 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
NANOCOLOR cuve de calibration pour les photomètres NANOCOLOR UV/VIS, 500D, Linus, 400D, 350D, PT-3, 300D, 250D, VIS, PF-12 et PF-3 1 * 1 Pce MANA916908 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou