Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination de unités d'amertume

Fournisseur: MACHEREY-NAGEL

918172
MANA918172EA 77.4 EUR InStock
MANA918172
NANOCOLOR® Kit de test de tube photométrique pour la détermination de unités d'amertume
Kits de tests environnementaux
Kit de test photométrique pour la détermination de Unités d'amertume dans les échantillons de bière et de moût.

  • Identification des cuves par code-barres pour un rappel facile des tests dans les spectrophotomètres NANOCOLOR®
  • Réactifs pré-dosés avec précision et qualité constante d'un lot à l'autre
  • Instructions par pictogrammes colorés et manipulation aisée des tubes
  • Tubes de 16 mm (OD) pour un pipetage facile

Le kit de test est évalué dans des cellules de verre de quartz de 10 mm. Il est préprogrammé sur le photomètre NANOCOLOR® UV/VIS II et également compatible avec METTLER TOLEDO Easy UV. Des données de programmation pour d'autres spectrophotomètres UV sont disponibles.

Analyse de l’eau de mer: Non
Substances dangereuses: Oui
Remarque: Domaine de mesure pour NANOCOLOR UV/VIS II

Information de livraison: Boîte solide avec 20 cuves rondes.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..