Reagent set, alkalinity (total), VISOCOLOR® ECO
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
931204
MANA931204EA 48.7 EUR InStock
MANA931204
Reagent set, alkalinity (total), VISOCOLOR® ECO
Kits de tests environnementaux
Designed for photometric determination of alkalinity (total) with bromphenol blue at 2 different wavelengths.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité