VISOCOLOR ECO Brome kit de test photomtrique domaine de mesure : 0,10-13,00 mg/L Br2 suffisant pour 200 dterminations pas de mar chandises dangereuses selon les directves de transport Kit de test 1 * 1 Pce
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
VISOCOLOR ECO Brome kit de test photomtrique domaine de mesure : 0,10-13,00 mg/L Br2 suffisant pour 200 dterminations pas de mar chandises dangereuses selon les directves de transport Kit de test 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
VISOCOLOR ECO Brome kit de test photométrique domaine de mesure : 0,10-13,00 mg/L Br2 suffisant pour 200 déterminations pas de mar chandises dangereuses selon les directves de transport Kit de test 1 * 1 Pce MANA931211 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou