NANOCOLOR ECO Ammonium LR test en cuves rondes domaine de mesure : 0,01 - 1,80 mg/L NH4-N 0,01 - 2,30 mg/L NH4+ suffisant pour 100 d terminations 1 * 1 KIT
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
NANOCOLOR ECO Ammonium LR test en cuves rondes domaine de mesure : 0,01 - 1,80 mg/L NH4-N 0,01 - 2,30 mg/L NH4+ suffisant pour 100 d terminations 1 * 1 KIT
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
NANOCOLOR ECO Ammonium LR test en cuves rondes domaine de mesure : 0,01 - 1,80 mg/L NH4-N 0,01 - 2,30 mg/L NH4+ suffisant pour 100 d éterminations 1 * 1 KIT MANA976003 1 * 1 KIT
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou