Photometric tube tests, NANOCOLOR® chlorine Dioxide
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
985018
MANA985018EA 64.7 EUR InStock
MANA985018
Photometric tube tests, NANOCOLOR® chlorine Dioxide
Kits de tests environnementaux
A pre-dosed NANOCOLOR tube test for photometric determination of chlorine dioxide in water.
  • Measurement directly in the test tube, saving time and reducing exposure to chemical reagents
  • Barcode cuvette identification
  • Precisely pre-dosed reagents in 16 mm (OD) tubes
The test is particularly suitable for NANOCOLOR® photometers but can be used with other photometers as well.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité