L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gants industriels, Nitrotough™ N630
Fournisseur: Marigold (Ansell)
200PB0508
MARG200PB0508EA 0 EUR InStock
MARG200PB0508
Gants industriels, Nitrotough™ N630
Gants
Heavy duty palm coated nitrile gloves are suitable for use in automotive, building and fabrication. Reusable and washable.
  • Haute résistance aux coupures et à l'abrasion
  • Excellente préhension lors de prise d'objets en conditions sèches ou légèrement polluées
  • Doublure molletonnée 100% coton
  • Dos non revêtu pour un meilleur confort lors de travaux extérieurs
Typical applications include: Press shop operations, handling structural and body components, handling materials with sharp or rough edges.
Certifications: EN 388:2016 (4221B); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité