Gants industriels, Picostar C366
Fournisseur: Marigold (Ansell)
PSN1AP0900
MARGPSN1AP0900EA 0 EUR InStock
MARGPSN1AP0900
Gants industriels, Picostar C366
Gants
Ce gant en textile sans couture est fabriqué en fil de nylon à l'extérieur et en coton à l'intérieur. Il est doté de picots en PVC bleus sur la paume et les doigts.
  • Protège les éléments manipulés des empreintes
  • Poignet tricoté en latex pour un ajustement parfait
  • Grande flexibilité et excellente dextérité pour un confort optimal lors de l'utilisation
  • Excellente dextérité et bonne résistance à l'abrasion
  • Picots en PVC bleus sur la paume pour une bonne préhension
Idéal pour les applications de finition, la manipulation des produits, l'usinage et l'assemblage dans des environnements secs.
EN 388 (2141)
Certifications: EN 388:2016 (2141A); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité