Microscope cover glasses, DIN ISO 8255 compliant, 12x24 mm, borosilicate glass D 263 M, thickness No. 1.5H (0.170.005 mm), CE marked, 100 pcs./hinged-lid plastic box 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: MARIENFELD
Microscope cover glasses, DIN ISO 8255 compliant, 12x24 mm, borosilicate glass D 263 M, thickness No. 1.5H (0.170.005 mm), CE marked, 100 pcs./hinged-lid plastic box 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Microscope cover glasses, DIN ISO 8255 compliant, 12x24 mm, borosilicate glass D 263 M, thickness No. 1.5H (0.17±0.005 mm), CE marked, 100 pcs./hinged-lid plastic box 1 * 1.000 Pce MARI0107342 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou