Lames couvre-objet 25mm paissuer N 1.5 (0.16-0.19 mm) conforme DIN ISO 8255, verre borosilicat D 263 M, marquage CE, en bote plastique de 100 pcs. 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: MARIENFELD
Lames couvre-objet 25mm paissuer N 1.5 (0.16-0.19 mm) conforme DIN ISO 8255, verre borosilicat D 263 M, marquage CE, en bote plastique de 100 pcs. 1 * 1.000 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames couvre-objet Ø 25mm épaissuer N° 1.5 (0.16-0.19 mm) conforme DIN ISO 8255, verre borosilicaté D 263 M, marquage CE, en boîte plastique de 100 pcs. 1 * 1.000 Pce MARI0112650 1 * 1.000 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou