Lames couvre-objet pour Haemacytomtre 22x32 mm, verre borosilicat D 263M, paisseur approx. 0.4 mm, marquage CE, 10 pcs./cardboard box, 100pcs./carton 1 * 100 Pce
Fournisseur: MARIENFELD
Lames couvre-objet pour Haemacytomtre 22x32 mm, verre borosilicat D 263M, paisseur approx. 0.4 mm, marquage CE, 10 pcs./cardboard box, 100pcs./carton 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames couvre-objet pour Haemacytomètre 22x32 mm, verre borosilicaté D 263M, épaisseur approx. 0.4 mm, marquage CE, 10 pcs./cardboard box, 100pcs./carton 1 * 100 Pce MARI0319000099 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou