Microscope slide, UniMark®
Fournisseur: MARIENFELD
0704022
MARI0704022EA 580 EUR InStock
MARI0704022
Microscope slide, UniMark®
Lames Lames de microscopes
UniMark slide is designed with a white circle of Ø 12 mm and a white marking area of 20 mm for use in cytocentrifuges.
It is suitable for suitable for marking with inkjet of laser printers and permanent markers.
Certifications: DIN 8037/1. IVD 98/79/EC.
Conditionnement: 50 pieces in a box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité