Lames de microscopie adhsives HISTOBOND 76x51mm Epais. 1mm approx - 2 faces dpolies 20mm - surfaces silanises - marquage CE/IVD (98/79/EC) - conditionne par bte de 50 1 * 2.250 Pce
Fournisseur: MARIENFELD
Lames de microscopie adhsives HISTOBOND 76x51mm Epais. 1mm approx - 2 faces dpolies 20mm - surfaces silanises - marquage CE/IVD (98/79/EC) - conditionne par bte de 50 1 * 2.250 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Lames de microscopie adhésives HISTOBOND® 76x51mm Epais. 1mm approx - 2 faces dépolies 20mm - surfaces silanisées - marquage CE/IVD (98/79/EC) - conditionnée par bte de 50 1 * 2.250 Pce MARI0810208 1 * 2.250 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou