Adhesion slides for capillary gap stainers, HistoBond®
Fournisseur: MARIENFELD
0890004
MARI0890004EA 0 EUR InStock
MARI0890004
Adhesion slides for capillary gap stainers, HistoBond®
Lames Lames adhésives
Adhesion slides are specially designed to endure harsh procedures.
  • Pre-cleaned and ready to use
  • Steps repeated until the slides tissue sections have been fully exposed to all required reagents
  • 80 μm high spacer stripe and a raised frosted end
Suitable for use with staining equipment in immunochemistry.
Certifications: ISO 8037/1
Conditionnement: Boxes of 50 pieces − 50 boxes per carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité