Wax plates for sealing capillary tubes
Fournisseur: MARIENFELD
2960409
MARI2960409EA 39.5 EUR InStock
MARI2960409
Wax plates for sealing capillary tubes
Scellés Composés de scellage
Wax plates are used for sealing capillary tubes for micro hematocrits.
  • Two deposit areas on a plastic base
  • Numbered up to 48
Contain modelling clay and additives of food filler material and natural bees wax. We consciously forego adding any chemicals which could affect the plastic material after some time.
Conditionnement: Packed in poly bags.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Wax plates for sealing capillary tubes 6 MARI2960409
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité