Dropping bottle with head stopper
Fournisseur: MARIENFELD
3610105
MARI3610105EA 11.1 EUR InStock
MARI3610105
Dropping bottle with head stopper
Flacons Flacons compte-gouttes
Glass, amber.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substanzes
Dropping bottle with flat head stopper and round shoulder.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité