Test tubes with thread
Fournisseur: MARIENFELD
3704679
MARI3704679EA 0 EUR InStock
MARI3704679
Test tubes with thread
Tubes Tubes à essais
Soda-lime glass.
  • Good chemical and physical properties
  • Without screw cap
Culture medium tubes with thread for aluminium screw caps are suitable for transporting and growing of cultures.
Informations de commande: Screw caps must be ordered seperately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité