Centrifuge tubes
Fournisseur: MARIENFELD
3939521
MARI3939521EA 444 EUR InStock
MARI3939521
Centrifuge tubes
Tubes Tubes à centrifuger
Borosilicate glass 3,3.
  • Conical type
  • Blue graduated up to 20 ml, with mark at 50 ml
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Centrifuge tubes for determination of solubility acc. to ADPI.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité