Screw Caps with Dropping Pipette for Thread Bottles
Fournisseur: MARIENFELD
5459903
MARI5459903EA 117 EUR InStock
MARI5459903
Screw Caps with Dropping Pipette for Thread Bottles
Capuchons Bouchons pour flacons
Screw caps with dropping pipette.
  • Made of white polypropylene
  • With white rubber teat
  • With dropping pipette with bent, spherical tip made of clear glass
Screw caps GL 18 for thread bottles.
Conditionnement: Minimum order quantity: 100 pieces each type.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité