Stylo en bois à pointe diamant
Fournisseur: MARIENFELD
6120300
MARI6120300EA 43 EUR InStock
MARI6120300
Stylo en bois à pointe diamant
Stylos Stylos à encre
Pour l'étiquetage permanent des lames de microscope et autres produits en verre. Le marquage indélébile est particulièrement conforme aux directives de BPL.
  • Résistant à l'humidité, à la chaleur, au froid et aux solvants
  • Avec poignée en bois
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité