Weighing dishes, aluminium
Fournisseur: MARIENFELD
6604900
MARI6604900EA 34.7 EUR InStock
MARI6604900
Weighing dishes, aluminium
Nacelles Nacelles de pesée
Dishes made of aluminium.
  • Flat bottom ensures good standing on the worktop and keeps the samples securely in place
  • Manufactured free of grease or oil
  • Good chemical and temperature resistance
Suitable for moisture analysis in infra-red dryer.
Collapse All
Désignation Ø ext. Hauteur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Weighing dishes, 80 per pack, 6 packs 100 mm 7 mm 80 MARI6604900
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité