Swivel Roller Mixers, RM5F
Fournisseur: MARIENFELD
7202038
MARI7202038EA 1100 EUR InStock
MARI7202038
Swivel Roller Mixers, RM5F
Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
Allows the thorough mixing of samples and cell suspensions by wobbling and rolling motions.
  • Wobbling and rolling motions
  • Five rollers made of PVC, each with a length of 334 mm
  • Rollers Ø: 32 mm
  • EU plug
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité