Cutter de sécurité, SECUPRO MAXISAFE
Fournisseur: MARTOR ARGENTAX
10139910.02
MARO10139910.02EA 24.3 EUR InStock
MARO10139910.02
Cutter de sécurité, SECUPRO MAXISAFE
Couteaux
Lame trapézoïdale, manche en plastique renforcé de fibre de verre.
  • Le curseur trilatéral de la lame peut être utilisé de la droite, de la gauche et du haut : Convient aux gauchers et aux droitiers
  • Remplacement facile de la lame par simple pression sur un bouton : Pas besoin d'outils
  • Lame à double tranchant pour une durée d'utilisation plus longue et un gaspillage minimal
  • La poignée ergonomique en plastique est renforcée autour de la sortie de la lame par une protection anti-usure en métal
  • Avec rétraction entièrement automatique de la lame : Après découpe, la lame se rétracte automatiquement dans le boîtier, même si l'utilisateur maintient le curseur enfoncé avec son pouce
This safety knife with a cutting depth of 17,2 mm is suitable for cutting triple-wall corrugated cardboard, plastic strapping band, tape, foil, fleece and other textile fabrics.
Testé TÜV
Certifications: Testé TÜV.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité