Dissecting scissors
Fournisseur: KLS Martin Group
11-300-15
MART11-300-15EA 266 EUR InStock
MART11-300-15
Dissecting scissors
Ciseaux
Dissecting scissors made of stainless steel. One model features a TC Gold finish.
  • TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life
  • Straight
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité