Pointes robotiques, Matrix
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
5361
MATR5361EA 1130 EUR InStock
MATR5361
Pointes robotiques, Matrix
Pointes de pipettes
Ces pointes d'automatisation sont compatibles avec les instruments Beckman format 384, PerkinElmer et FLIPR utilisant des têtes de pipetage CCS Type A et avec les systèmes FLIPR Liberty Type B. La compatibilité de toutes ces pointes avec les instruments correspondants a été validée pour garantir un pipetage de la plus haute qualité dans les laboratoires automatisés.
  • La validation des performances des pointes avec les instruments compatibles à 1536 puits comprend : test de rectitude, test de fuite, test de longueur, poids et
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité