L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneurs d'eau portables, TP 5 C
Fournisseur: MAXX
2053010 2053024 2054024 2053001 2053004 2053016
701-0170EA 3750 EUR InStock
701-0170 701-0171 MAXA2054024 701-0168 701-0169 MAXA2053016
Échantillonneurs d'eau portables, TP 5 C
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
Echantillonneurs d'eau portables et compacts automatiques avec batterie et pompe à vide à membrane. La version standard possède une embase isotherme intégrée et un bras distributeur pour 24 flacons en PE de 1 l. Le prélèvement des échantillons se fait grâce à la commande programmable via le microprocesseur.
  • Transport facile grâce aux poignées de transport
  • La batterie permet de ne pas utiliser l'alimentation secteur
  • Echantillonnage en fonction du temps, du débit ou des évènements
  • Enlèvement manuel des échantillons sans interruption du programme
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité