Portable water sampler, P6
Fournisseur: MAXX
2070001
MAXA2070001EA 3370 EUR InStock
MAXA2070001
Portable water sampler, P6
Échantillonneurs Échantillonneurs d'eau
This portable water sampler is a unique combination of design and technology as well as an unrivaled measuring device for volume determination.
  • Highly accurate sample volume with LED status display
  • Clear operating structure and simple programming
  • LAN/W-LAN/Web communication
  • Modern and ergonomic design
  • Easy cleaning
Long battery run-time thanks to 'sleep mode'. Integrated pump replacement tube at device versions with peristaltic pump.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité