2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
CC34701DA
MAYBCC34701DAEA 0 EUR InStock
MAYBCC34701DA
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171745
Numéro CAS: 21278-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité