Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Propylaniline

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

JFD03597.1
MAYBJFD03597.1EA 0 EUR InStock
MAYBJFD03597.1
2-Propylaniline
2-Propylaniline


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 222…224 °C (1013 hPa)
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009803
Numéro CAS: 1821-39-2
EINECS: 217-346-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité