Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-thiophenesulphonyl Chloride, 5-Bromothiophene-2-sulphonyl chloride

KM03757.0001 KM03757DA
MAYBKM03757.0001EA 0 EUR InStock
MAYBKM03757.0001 MAYBKM03757DA
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle
Chlorure de 5-bromothiophène-2-sulfonyle


Formule: C₄H₂BrClO₂S₂
MW: 261,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084909
Numéro CAS: 55854-46-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité