2-Chloro-3-cyanopyrazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-chloropyrazine-2-carbonitrile
KM04911DA
MAYBKM04911DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM04911DA
2-Chloro-3-cyanopyrazine
2-Chloro-3-cyanopyrazine
Formule: C₅H₂ClN₃
MW: 139,5400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219653
Numéro CAS: 55557-52-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité