Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo-2-oxa-1,3-diazole

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2,1,3-Benzoxadiazole, Benzo[c][1,2,5]oxadiazole

KM06477DA
MAYBKM06477DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM06477DA
Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Benzo-2-oxa-1,3-diazole


Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068064
Numéro CAS: 273-09-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité