2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
Fournisseur: Thermo Scientific
MO00053DA
MAYBMO00053DAEA 0 EUR InStock
MAYBMO00053DA
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dimethyl-3-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₇ClO₂S₂
Numéro MDL: MFCD03086201
Numéro CAS: 97272-04-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité