5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
MO00061CB MO00061DA
MAYBMO00061CBEA 0 EUR InStock
MAYBMO00061CB MAYBMO00061DA
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00232043
Numéro CAS: 27006-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité