3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Fournisseur: Thermo Scientific
RDP00117EA
MAYBRDP00117EAEA 0 EUR InStock
MAYBRDP00117EA
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule: C₈H₁₀O₄
Point d'ébullition: 88…92 °C (0.4 mmHg)
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001333
Numéro CAS: 5231-87-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité