Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione

Fournisseur: Thermo Scientific

RDP00235EE
MAYBRDP00235EEEA 0 EUR InStock
MAYBRDP00235EE
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutène-1,2-dione


Formule: C₁₂H₁₈O₄
Point d'ébullition: 121 °C (1013 hPa)
Densité: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00037150
Numéro CAS: 2892-62-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité