Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde

Fournisseur: Thermo Scientific

RH00194DA
MAYBRH00194DAEA 0 EUR InStock
MAYBRH00194DA
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017605
Numéro CAS: 2314-36-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité