Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

RJC01057EA
MAYBRJC01057EAEA 0 EUR InStock
MAYBRJC01057EA
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine
2-Chloro-6-méthoxy-3-nitropyridine


Formule: C₆H₅ClN₂O₃
MW: 188,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130268
Numéro CAS: 38533-61-8
EINECS: 253-989-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité