Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Chloro-2-méthylquinoleine

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-2-methylquinoline

RJC01118EA
MAYBRJC01118EAEA 0 EUR InStock
MAYBRJC01118EA
8-Chloro-2-méthylquinoleine
8-Chloro-2-méthylquinoleine


Formule: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051764
Numéro CAS: 3033-82-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité