Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique

Fournisseur: Thermo Scientific

SB00524EE
MAYBSB00524EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB00524EE
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique
Acide 2,6-dihydroxyisonicotinique


Formule: C₆H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00006274
Numéro CAS: 99-11-6
EINECS: 202-731-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité