Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Propyl-2-thiouracile

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

SB00664EE
MAYBSB00664EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB00664EE
6-Propyl-2-thiouracile
6-Propyl-2-thiouracile


Formule: C₇H₁₀N₂OS
Point d'ébullition: 448 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…218 °C
Numéro MDL: MFCD00006041
Numéro CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité