Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole

Fournisseur: Thermo Scientific

SB00799EE
MAYBSB00799EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB00799EE
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole
2-Mercapto-5-méthylbenzimidazole


Formule: C₈H₈N₂S
MW: 164,23 g/mol
Point d'ébullition: 349 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Numéro MDL: MFCD00010617
Numéro CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité