Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phénoxybenzaldéhyde

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Phenoxybenzenecarbaldehyde, m-Phenoxybenzenecarbaldehyde

SB01101EA
MAYBSB01101EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01101EA
3-Phénoxybenzaldéhyde
3-Phénoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 392 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1.147 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003353
Numéro CAS: 39515-51-0
EINECS: 254-487-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité