Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique

Fournisseur: Thermo Scientific

SB01107EA
MAYBSB01107EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01107EA
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique
Acide 5-méthylpyrazine-2-carboxylique


Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068241
Numéro CAS: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité